Learn More
Alizarin Complexon, für Konzentrationen bis zu 10 % in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023297
61.04 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3952-78-1
C19H15NO8
385.328
MFCD00001202
PWIGYBONXWGOQE-UHFFFAOYSA-N
Alizarin Fluorine Blue; Alizarin-3-methyliminodiacetic acid
65132
CHEBI:53088
2-[Carboxymethyl-[(3,4-Dihydroxy-9,10-Dioxoanthracen-2-yl)Methyl]Amino]Essigsäure
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3952-78-1
C19H15NO8
385.328
MFCD00001202
PWIGYBONXWGOQE-UHFFFAOYSA-N
Alizarin Fluorine Blue; Alizarin-3-methyliminodiacetic acid
65132
CHEBI:53088
2-[Carboxymethyl-[(3,4-Dihydroxy-9,10-Dioxoanthracen-2-yl)Methyl]Amino]Essigsäure
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Alizarin is the main ingredient for the manufacture of the madder lake pigments known to painters as Rose madder and Alizarin crimson. A notable use of alizarin in modern times is as a staining agent in biological research because it stains free calcium and certain calcium compounds a red or light purple color. Alizarin Red is used in a biochemical assay to determine, quantitatively by colorimetry, the presence of calcific deposition by cells of an osteogenic lineage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Alizarin ist der Hauptbestandteil für die Herstellung der Krapplacke, die den Malern als Rosenkrapp und Alizarin-Karmesinrot bekannt sind. Bemerkenswert ist die heutige Verwendung von Alizarin als Färbemittel in der biologischen Forschung, da es freiem Kalzium und bestimmten Kalziumverbindungen eine rote oder hellviolette Farbe verleiht. Alizarin-Rot wird in einem biochemischen Assay verwendet, um das quantitative Vorhandensein von Kalkablagerungen durch Zellen einer osteogenen Linie mittels Kolorimetrie zu bestimmen.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Alizarin Complexone
Schmelzpunkt 180°C to 182°C
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu 10 % Wasser enthalten
Beilstein 2190028
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 385.33
Menge 1 g