Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alzarin, 97 %
Artikelnummer. 13418388 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 13418388
Marke: Thermo Scientific Chemicals 153690025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 72-48-0 | C14H8O4 | 240.214 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72-48-0
Summenformel C14H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 240.214
MDL-Nummer MFCD00001201
InChI-Schlüssel RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1, 2-Dihydroxyanthraquinone, Mordant Red 11
PubChem CID 6293
ChEBI CHEBI:16866
IUPAC-Name 1,2-Dihydroxyanthracen-9,10-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C=C3)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alizarin
Schmelzpunkt 287.0°C to 289.0°C
Namenshinweis 97%
Siedepunkt 430.0°C
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbstoffgehalt 96.0% min.
Prozentgehaltsbereich 97%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aromatic solvents, ether and hot, methanol, moderately soluble in ethanol
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 240.21
Verlust bei Trocknung 2% max.
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Verpackung Kunststofftrommel
Menge 2.5 kg
Physikalische Form Feines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Alizarin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.