Learn More
Aliquat 336, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Aliquat 336 is widely utilized as a phase transfer catalyst for the catalytic oxidation of cyclohexene to 1,6-hexanedioic acid. It is involved in the total synthesis of Manzamine A. It serves as an anti-static agent for textile fabrics and carpeting. It finds application in waste water treatment to control foaming. It has a major application as a metal extraction reagent for cadmium, zinc, iron and rare earth metals. It is used as an effective catalyst for the preparation of methylphenyl ether from sodium phenolate with for methyl bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aliquat 336 wird häufig als Phasentransferkatalysator für die katalytische Oxidation von Cyclohexen zu 1,6-Hexandisäure eingesetzt. Es ist an der Gesamtsynthese von Manzamin A beteiligt. Es dient als Antistatikum für textile Gewebe und Teppiche. Es findet Anwendung in der Abwasserbehandlung zur Kontrolle der Schaumbildung. Es wird hauptsächlich als Metall-Extraktionsreagenz für Cadmium, Zink, Eisen und Seltenerdmetalle eingesetzt. Es wird als wirksamer Katalysator für die Herstellung von Methylphenylether aus Natriumphenolat mit Methylbromid verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Benzol und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aliquat™ 336 |
| Dichte | 0.88 |
| Siedepunkt | >240°C |
| Flammpunkt | 132°C (269°F) |
| Brechungsindex | 1.4465 |
| Menge | 2500 mL |
| UN-Nummer | UN2810 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with benzene and chloroform. |
| SMILES | [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Aliquat 336 TG
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Quaternary ammoniumcompounds, tri-C8- 10-alkylmethyl, chlorides, 1-Octanol, 1-Decanol, Amines, tri-