Learn More
Thermo Scientific™ aLICator LIC Cloning and Expression Set 2 (All-in-One/WQ)
Artikelnummer. 13263149 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 Reaktionen
Packungsgröße:
30 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13263149 30 Reaktionen 30 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13263149 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K1291
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Klonierungs- und Expressionssystem ermöglicht Ihnen eine schnelle und effiziente ligationsunabhängige Klonierung und eine streng regulierte Genexpression in E. coli.
Das aLICator LIC Klonierungs- und Expressionssystem ist für schnelles und effizientes, unabhängiges Klonen und eine strenge Regulierung der Genexpression in E. coli konzipiert. pLATE Expressionsvektoren für Bakterien sind für eine hochkonzentrierte Expression der Zielproteine in Kombination mit einer minimalen Hintergrundexpression (nicht induziert) ausgelegt, was die Expression von Proteinen ermöglicht, die für E. coli-Zellen toxisch sind. Um den Prozess der Insert-Klonierung in den Expressionsvektor zu optimieren und zu erleichtern, nutzt das aLICator-System eine direktionale LIC-Klonierungstechnologie, ein Schnellverfahren mit hoher Klonierungseffizienz.
Die streng regulierte Expression und die schnelle, effiziente direktionale Klonierung machen das aLICator LIC Klonierungs- und Expressionssystem zur besten Option für die routinemäßige und toxische Genklonierung und -expression in E. coli.
Besondere Eigenschaften
  • Hocheffiziente LIC-Klonierung
  • Strenge Kontrolle der Genexpression
  • Expression mit hoher Ausbeute
  • Vielseitig – Expression von markierten oder nicht markierten Proteinen mit optionaler Entfernung von Tags
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterielle Antibiotikaresistenz Ampicillin (AMPR)
Klonierungsmethode LIC Klonierung
Probentyp PCR-Produkt
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR Cloning
Anzahl Reaktionen 30 Reaktionen
Produktlinie aLICator
Produkttyp Klonierungs- und Expressionsset
Promoter T7
Proteinmarkierung His-Tag (6x)
Menge 30 Reaktionen
Vektor pLATE