Learn More
Lauda™ Algizid Aquastab
Artikelnummer. 15525590
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15525590 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15525590 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. LZB 929
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Algizid Aquastab for Algae Control in Water Baths.
  • Highly effective algae control agent only for use with water in bath thermostats
  • With this medium, the bacteriostatic and fungistatic stress of the water is kept low
Spezifikation
Farbe Blue, Clear
Beschreibung Composition: 2% Poly(dimethyl imino)-2-hydroxy-1,3-propanediyl chloride
Kapazität (metrisch) 100 ml
Temperaturbereich 5 °C bis 90 °C
Produktidentifikator
  • Algizid Aquastab
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501-Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.