Learn More
Alginsäure-Natriumsalz, Technische Qualität, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium alginate |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChi=1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1 |