Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Alginic Acid, Sodium Salt, Medium Viscosity |
| Namenshinweis | Viskosität (1%ige wässrige Lösung): 600–900 cps |
| Farbe | Weiß bis Creme-farben |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 1 kg |
| Prozentgehaltsbereich | >98% |
| Strukturformel | (C6H7O6Na)n |