Learn More
Alginsäure, Natriumsalz, mittlere Viskosität MP Biomedicals
Artikelnummer. 11464751 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11464751 100 g
11474751 250 g
11484751 500 g
11494751 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11464751 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215472480
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Quelle: Laminariales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-38-3
Summenformel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Synonym Sodium alginate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alginic Acid, Sodium Salt, Medium Viscosity
Namenshinweis Viscosity (1% aq. solution): 600-900 cps
Farbe Weiß bis Creme-farben
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich >98%
Strukturformel (C6H7O6Na)n