Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Alginsäure, Natriumsalz, niedrige Viskosität |
| Namenshinweis | Viskosität (1%ige wässrige Lösung): <300 cps |
| CAS | 9005-38-3 |
| Farbe | Weiß bis Creme-farben |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 100 g |
| Prozentgehaltsbereich | > 98 % |
| Summenformel | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa |
| Strukturformel | (C6H7O6Na)n |
| Synonym | Natriumalginat |