Learn More
Alginsäure, Natriumsalz, niedrige Viskosität, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11414761 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414761 250 g 250 Gramm
11424761 500 g 500 Gramm
11434761 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414761 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215472583
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Quelle: Laminariales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-38-3
Summenformel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Synonym Natriumalginat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alginsäure, Natriumsalz, niedrige Viskosität
Namenshinweis Viskosität (1 % wässrige Lösung): <300 cps
Farbe Weiß bis Creme-farben
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich > 98 %
Strukturformel (C6H7O6Na)n