Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alginsäure, Natriumsalz
Artikelnummer. 10062400 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10062400 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10521631 5 g Glasflasche 5 Gramm
10215710 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11936991 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10062400 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 177772500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00 CHF
    99.65 CHF / 250 Gramm
    Sparen 10.35 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 9005-38-3 | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-38-3
Summenformel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
MDL-Nummer MFCD00081310
Synonym Algin, Sodium alginate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alginic acid, sodium salt
Menge 250 g