Learn More
Alginsäure MP Biomedicals
Artikelnummer. 11434751 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11434751 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11434751 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215472290
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-32-7
Summenformel (C6H8O7)A(C6H8O7)B
Synonym 2r,3r,4r,5s,6s-3-2r,3s,4r,5s,6s-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxyoxan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxane-2-carboxylic acid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alginic Acid
Namenshinweis Quelle: Laminariales
Farbe Weiß bis gelb
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 500 g
Physikalische Form Pulver