Learn More
Gibco™ AlgiMatrix™ 6-Well, 3D Culture System, Flat-Bottom Microplate
Click to view available options
Menge:
1 x 6 Well Platte
4 x 6-Well-Platten
Anzahl Wells:
6
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die AlgiMatrix™ 3D-Kultursystem 6–Well-Mikrotiterplatte ist ein anwenderfreundliches Biogerüst ohne tierische Bestandteile für die Entwicklung von High-Fidelity-Zellkulturmodellen, die eine bessere Vorhersage von Krankheitszuständen und Wirkstoffreaktionen ermöglichen. AlgiMatrix™ Schwämmchen werden aus Braunalgen in pharmazeutischer Qualität hergestellt. Die reine, chemisch definierte und ungiftige makroporöse Struktur sorgt für eine verbesserte Konsistenz von Charge zu Charge, eine hervorragende Aufnahme in den Zellen und eine ausgezeichnete Nährstoffzufuhr – ohne jegliche Zellschädigung. Das AlgiMatrix™ Schwämmchen ist biologisch abbaubar und bei Raumtemperatur stabil.
Das AlgiMatrix™ 3D-Kultursystem eignet sich für eine Vielzahl von Verfahren, einschließlich multizelluläre Tumor-Sphäroid-Assays (MCTS), Hepatozyten- und Kardiomyozyten-Organogenese-Studien, Co-Kultur-Studien und Hochdurchsatz-Assays für das Wirkstoffscreening.
Das AlgiMatrix™ 3D-Kultursystem eignet sich für eine Vielzahl von Verfahren, einschließlich multizelluläre Tumor-Sphäroid-Assays (MCTS), Hepatozyten- und Kardiomyozyten-Organogenese-Studien, Co-Kultur-Studien und Hochdurchsatz-Assays für das Wirkstoffscreening.
Spezifikation
Spezifikation
| Deckel | Mit Deckel |
| Inhalt und Lagerung | Enthält 4 x 6-Well AlgiMatrix Platte und 50 ml Stabilisierungspuffer. Bei Raumtemperatur (15 bis 30 °C) lagern. |
| Produktlinie | Algimatrix, Gibco |
| Farbe | Transparent |
| Produkttyp | Mikrotiterplatte |
| Anzahl Wells | 6 |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | AlgiMatrix 3D-Kultursystem |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | Zellkulturqualität |
| Mehr anzeigen |