Learn More
Gibco™ AlgiMatrix™ 24-Well, 3D Culture System, Flat-Bottom Microplate
Click to view available options
Menge:
1 x 24 Well Platte
4 x 24-Well-Platten
Anzahl Wells:
24
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das Algimatrix™ 3D-Kultursystem bietet eine dreidimensionale Matrix, die das Potenzial hat, Zellkulturbedingungen zu schaffen, die die normale Morphologie und das Verhalten von Zellen stärker widerspiegeln. Es ist zur Kultivierung sowohl von Hepatozyten als auch von anderen Sphäroid-bildenden Zellen in der akademischen und industriellen Forschung relevant. Der Algimatrix™ Alginatschwamm wird in einem 24-Well-Format geliefert, das gut in Arbeitsabläufe mit geringerem oder höherem Durchsatz passt. Die größeren Wells ermöglichen das Wachstum von mehr Zellen für nachgelagerte Anwendungen wie Transfektion.
Spezifikation
Spezifikation
| Deckel | Mit Deckel |
| Inhalt und Lagerung | Hochpräzises, tierfreies Gerüst für 3D-Zellkulturen, das in vivo-Bedingungen imitiert. Konsistentere Ergebnisse als tierische Matrizen. Gebrauchsfertig, bei Raumtemperatur gelagert und bis zu 18 Monate stabil. Protokolle verfügbar. |
| Verpackung | 1 Packung |
| Produktlinie | Algimatrix, Gibco |
| Farbe | Transparent |
| Produkttyp | Mikrotiterplatte |
| Anzahl Wells | 24 |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | AlgiMatrix 3D-Kultursystem |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
| Mehr anzeigen |