Learn More
Alfuzosin, TRC
Artikelnummer. 30008041
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008041 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30008041 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA215435100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81403-80-7
Summenformel C19H28ClN5O4
Molekulargewicht (g/mol) 425.91
Synonym 2-Furancarboxamide, N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino]propyl]tetrahydro-, N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino]propyl]tetrahydro-2-furancarboxamide, Alfuzosin, N-[3-[N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-(methyl)amino]propyl]tetrahydrofuran-2-carboxamide, SL 77499
IUPAC-Name N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-methylamino]propyl]oxolan-2-Carboxamid
SMILES COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alfuzosin
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H27N5O4/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23)
Formelmasse 389.2063