Learn More
Alfuzosinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17951436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17951436 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17951436 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1004.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Alfuzosinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alfuzosin Hydrochloride
CAS 81403-68-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Alfuzosin Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H27 N5 O4 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Alfuzosin hydrochloride, (2RS)-N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)methylamino]propyl]tetrahydrofuran-2-carboxamide hydrochloride, SL 77-499-10, SL 77499-10, Urion, Uroxatral, Xatral, Alfoten
InChI-Formel InChI=1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
SMILES Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
IUPAC-Name N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)-methylamino]propyl]oxolan-2-carboxamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 425.91
Menge 250 mg
Formelmasse 425,183 g/mol