Learn More
Thermo Scientific™ Zirkonoxid-Tiegel mit Rundboden und niedriger Form
171.29 CHF - 1073.00 CHF
Spezifikation
Material Zirconium Oxide
Menge 1 Piece
Product Type Specs Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, Low Form
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15483835
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
041292.KF
29mm 21mm 5 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15413845
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
041295.KF
67mm 51mm 100 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15423845
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
041296.KF
82mm 63mm 200mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
Zirconium Oxide
1 Piece
Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, Low Form