Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sapphire Substrat, 50.8 mm Durchmesser x 0.332 mm Dicke, einseitig EPI-poliert, C-Achse
188.28 CHF - 955.73 CHF
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Probengröße Dicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Probengröße Dicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
15423925
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
045018.KT
Je 1 50,8 mm Durchmesser x 0,332 mm Dicke 0,332 mm
188.28 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15433925
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
045018.KU
Je 5 50,8 mm Durchmesser x 0,332 mm Dicke 0,332 mm
955.73 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sapphire is used as an insulating substrate upon which to deposit silicon to make the integrated circuits, high-power radio-frequency (RF) applications such as those found in cellular telephones, public-safety band radios, and satellite communication systems, used in the semiconductor industry, blue light-emitting diodes.