Learn More
Thermo Scientific Chemicals Einweg-IR-Karten
In die Halterung eines Spektralphotometers passende Pappkarte
138.58 CHF - 350.75 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15446575
|
Thermo Scientific Chemicals
043936.KJ |
5 Packungen |
138.58 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15456575
|
Thermo Scientific Chemicals
043936.KM |
25 Pk. |
350.75 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Abmessungen (L × H): 50 × 100 mm (1.97 × 3.94 in.)
- Pappkarten zur einmaligen Verwendung
- Öffnung: 15 mm (0.591 in.)
- KBr-Fenster
RUO – Research Use Only