Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glas-Schiffchen aus Kohlenstoff
Bietet hohe Reinheit, Korrosionsbeständigkeit, thermische Stabilität und eine für Gase und Flüssigkeiten undurchlässige Struktur
198.79 CHF - 1292.00 CHF
Produkte 4
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15406295
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
039026.KT
29 x 16 x 10mm 2 mL
198.79 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15416295
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
039027.KT
53 x 16 x 10mm 3 mL
284.81 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15426295
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
039028.KT
103 x 16 x 10mm 10 mL
376.56 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15486345
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
040999.KT
76 x 33 x 25mm 40 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Beständigkeit gegen alle Nasszersetzungsmittel und abrasiven Verschleiß
  • Keine Memory-Effekte oder Kontamination der analytischen Proben
  • Stabilität gegenüber sauren und alkalischen Schmelzen
  • Keine Benetzungswirkung von Metallschmelzen
  • Die Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel ermöglicht schnelle Heiz- und Kühlzeiten
  • Gute elektrische Leitfähigkeit
  • Verwendung in Behältern für die Technologie ultrahochreiner Materialien, wie Halbleiterverbindungen und Kristallzucht,  wie dotierte Halogenidkristalle