Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zink, Quantofix™ Teststreifen
Artikelnummer. 15452737
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
H314; Causes severe skin burns and eye damage. P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a; Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Artikelnummer. 15452737
Marke: Thermo Scientific Chemicals 046651.QA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
H314; Causes severe skin burns and eye damage. P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a; Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Reagenzien und 100 Streifen zur Messung von 0 bis 100 ppm Zn+2 in wässriger Lösung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Flüssig
  • Farblos
  • Vollständig mischbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reagenzien und 100 Streifen zur Messung von 0 bis 100 ppm Zn+2 in wässriger Lösung
Enthält Reagents and 100 strips
Menge 1 Kit
Typ Vollständig mischbar