Learn More
Alexidindihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30006651
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006651 50 mg 50 Milligramm
30012046 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006651 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA52500050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1715-30-6
Summenformel C26 H56 N10 . 2 Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 581.71
IUPAC-Name 1-(2-Ethylhexyl)-3-[N-[6- N-[N-(2-Ethylhexyl)Carbamimidoyl]Carbamimidoyl]Amino]Hexyl]Carbamimidoyl]Guanidin; Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.CCCCC(CC)CNC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)NCC(CC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alexidine, Dihydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H56N10.2ClH/c1-5-9-15-21(7-3)19-33-25(29)35-23(27)31-17-13-11-12-14-18-32-24(28)36-26(30)34-20-22(8-4)16-10-6-2;;/h21-22H,5-20H2,1-4H3,(H5,27,29,31,33,35)(H5,28,30,32,34,36);2*1H
Formelmasse 580.4223