Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-rabbit IgG
Artikelnummer. 15691892
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
150 Objektträger
Packungsgröße:
150 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15691892 150 Objektträger 150 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15691892 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. B40926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    752.00 CHF
    691.65 CHF / 150 Stück
    Sparen 60.35 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält polyklonale HRP-konjugierte Ziege-Anti- Kaninchen-IgG-Sekundärantikörper. Das Alexa Fluor™ 647 Tyramid SuperBoost™ Kit kombiniert die Helligkeit der Alexa Fluor Farbstoffe mit hoher Signalverstärkung einer poly-HRP-vermittelten Tyramid-Markierungsreaktion und produziert damit s
Die SuperBoost™ Tyramid-Signalamplifikation ist die empfindlichste Methode zum Nachweis von schwach konzentrierten Zielen in der Multiplex-fähigen Fluoreszenz-Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC) und In-situ-Hybridisierung (ISH).
Merkmale:
  • Hohe Empfindlichkeit für den Nachweis von niedrig konzentrierten oder schwer nachweisbaren Zielen durch Fluoreszenz-Bildgebung
  • Einfaches Protokoll und Nachweis mit Standardfiltern
  • Geeignet für hochauflösende Multiplex-Bilder, Co-Markierung mit DAPI, Sekundärantikörpern und anderen SuperBoost Kits
  • Erfordert 10 bis 100 Mal weniger Primärantikörper als Standard-ICC/IHC/ISH-Experimente
Vorteile:
  • Verbessertes Signal mit Alexa Fluor Tyramiden: Verwenden Sie Alexa Fluor Tyramide, die mit HRP reagieren und hellen und lichtstabilen Alexa Fluor Farbstoff auf umgebenden Proteinen und anderen ähnlichen Molekülen ablagern
  • Poly-HRP-Verstärkung: Mehrere HRP-Enzyme werden mit kurzen Polymeren konjugiert, wodurch das Signal mehrfach höher als bei regulären HRP-Systemen verstärkt wird
  • Reaktions-Stopplösung: Geben Sie eine HRP-Stopplösung hinzu, um die HRP-Reaktion anzuhalten
  • Reduktion von Hintergrund: Beziehen Sie zur Eliminierung oder Reduktion von endogener Peroxidase und fluoreszierenden Hintergrundsignalen Blocker ein
Haltbarkeit:
  • Nach Erhalt noch 6 Monate stabil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konjugat Alexa Fluor 647
Menge 150 Objektträger
Inhalt und Lagerung 1 Kit ausreichend für 150 Mikroskopobjektträger (18 x 18 mm) mit: Blockierpuffer (1x), 22,5 ml
  • Polyklonale HRP-konjugierte Ziege-Anti-Kaninchen-Sekundärantikörper (1x), 22,5 ml
  • Alexa Fluor Tyramid-Reagenz
  • Wasserstoffperoxid
  • Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
    Produktlinie SuperBoost
    Produkttyp Tyramid-Kit