Learn More
Alexa Fluor™ 647 Anti-Cytokeratin 14 antibody [LL002], Abcam
Artikelnummer. 32097762 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μL
100 μL
Packungsgröße:
10 Mikroliter
100 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32097762 10 μL 10 Mikroliter
32097961 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32097762 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab32178310uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mouse Monoclonal Antibody
Knockout Tested Mouse Monoclonal Cytokeratin 14 antibody - conjugated to Alexa Fluor™ 647. Suitable for ICC/IF, IHC-P and reacts with Human samples.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Antigen Keratin, type I cytoskeletal 14 (Cytokeratin 14)
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (FFPE)
Zelluläre Lokalisierung Cytoplasm; Nucleus; Expressed in both as a filamentous pattern.
Klassifikation Monoclonal
Klon LL002
Konjugat Alexa Fluor 647
Zusammensetzung pH: 7.4, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Gen KRT14
Gen-Zugriffsnummer P02533
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Keratin, type I cytoskeletal 14 (Cytokeratin 14)
Reinigungsverfahren Affinity purification
Menge 10 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Oncology
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Primary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG3
Versandbedingung Blue Ice
Zielgen KRT14
Zielmolekül Keratin, type I cytoskeletal 14 (Cytokeratin 14)