Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-mouse IgG
Enthält polyklonale HRP-konjugierte Ziege-Anti-Maus-IgG-Sekundärantikörper. Das Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ Kit kombiniert die Helligkeit der Alexa Fluor Farbstoffe mit hoher Signalverstärkung einer polyklonalen HRP-vermittelten Tyramid-Markierungsreaktion und produziert damit
322.00 CHF - 634.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Tyramid-Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15631892
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
B40915
Ausreichend für 150 Objektträger
634.00 CHF
150 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-05-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15652232
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
B40942
Ausreichend für 50 Objektträger
322.00 CHF
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die SuperBoost™ Tyramid-Signalamplifikation ist die empfindlichste Methode zum Nachweis von schwach konzentrierten Targets in der Multiplex-fähigen Fluoreszenz-Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC) und In-situ-Hybridisierung (ISH).
Merkmale:
  • Hohe Empfindlichkeit für den Nachweis von niedrig konzentrierten oder schwer nachweisbaren Targets durch Fluoreszenz-Bildgebung
  • Einfaches Protokoll und Nachweis mit Standardfiltern
  • Geeignet für hochauflösende Multiplex-Bilder, Co-Markierung mit DAPI, Sekundärantikörpern und anderen SuperBoost Kits
  • Erfordert 10 bis 100 Mal weniger Primärantikörper als Standard-ICC/IHC/ISH-Experimente
Vorteile:
  • Verbessertes Signal mit Alexa Fluor Tyramiden: Verwenden Sie Alexa Fluor Tyramide, die mit HRP reagieren und hellen und lichtstabilen Alexa Fluor Farbstoff auf umgebenden Proteinen und anderen ähnlichen Molekülen ablagern
  • Poly-HRP-Verstärkung: Mehrere HRP-Enzyme werden mit kurzen Polymeren konjugiert, wodurch das Signal mehrfach höher als bei regulären HRP-Systemen verstärkt wird
  • Reaktions-Stopplösung: Geben Sie eine HRP-Stopplösung hinzu, um die HRP-Reaktion anzuhalten
  • Reduktion von Hintergrund: Beziehen Sie zur Eliminierung oder Reduktion von endogener Peroxidase und fluoreszierenden Hintergrundsignalen Blocker ein
Haltbarkeit:
  • Nach Erhalt noch 6 Monate stabil
Spezifikation
Spezifikation
Tyramid-Kit