Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 NHS Ester (Succinimidyl Ester)
Artikelnummer. 13463319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 mg
3 x 100 μg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
300 Mikrogramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13463319 3 x 100 μg 300 Mikrogramm
10749574 1 mg 1 Milligramm
11504017 5 mg 5 Milligramm
13493309 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13463319 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A37572
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alexa Fluor™ 594 NHS-Ester (Succinimidylester)
Alexa Fluor™ 594 ist ein heller, roter Farbstoff. Der Farbstoff Alexa Fluor™ 594 ist wasserlöslich und pH-unempfindlich im Bereich von pH 4 bis pH 10 und wird für eine stabile Signalerzeugung in der Bildgebung und Durchflusszytometrie verwendet. Zusätzlich zu reaktiven Farbstoffformulierungen bieten wir den Alexa Fluor™ 594 Farbstoff konjugiert mit einer Vielzahl von Antikörpern, Peptiden, Proteinen, Tracersubstanzen und Amplifikationssubstraten, die für die Markierung und Detektion von Zellen optimiert wurden, an. Erfahren Sie mehr.
Der NHS-Ester (oder Succinimidylester) von Alexa Fluor™ 594 ist die am häufigsten verwendete Substanz, um den Farbstoff mit einem Protein oder Antikörper zu konjugieren. NHS-Ester können zur Markierung der primären Amine (R-NH2) von Proteinen, Amin-modifizierten Oligonukleotiden und weiteren Amin-haltigen Molekülen verwendet werden. Das entstehende Konjugat mit Alexa Fluor™ zeigt eine hellere Fluoreszenz und höhere Photostabilität als Konjugate mit anderen Fluorophoren mit ähnlichem Spektrum.
Ausführliche Informationen zum AlexaFluor™ NHS-Ester:
Fluorophor-Markierung: Farbstoff Alexa Fluor™ 594
Reaktive Gruppe: NHS-Ester
Reaktivität: Primäre Amine auf Proteinen und Liganden, Amin-modifizierte Oligonukleotide
Ex/Em des Konjugats: 590/617 nm
Extinktionskoeffizient: 92.000 cm-1M-1
Farbstoffe mit ähnlichem Spektrum: Texas Red™, Bodipy-TR
Molekulargewicht: 819,8
Typische Konjugationsreaktion
Amin-reaktive Farbstoffe können mit praktisch jedem Protein oder Peptid konjugiert werden (das bereitgestellte Protokoll ist für IgG-Antikörper optimiert). Sie können die Reaktion auf beliebige Proteinmengen skalieren, optimale Ergebnisse erzielen Sie jedoch bei einer Proteinkonzentration von mindestens 2 mg/ml. Wir empfehlen Versuche mit drei verschiedenen Markierungsgraden unter Verwendung von drei unterschiedlichen molaren Verhältnissen von reaktivem Reagenz zu Protein.
Der Alexa Fluor™ NHS-Ester ist in der Regel in hochwertigem wasserfreiem Dimethylformamid (DMF) oder Dimethylsulfoxid (DMSO) (D12345) aufgelöst. Die Reaktion erfolgt in 0,1 – 0,2 M Natriumbikarbonat-Puffer, pH 8,3, bei Raumtemperatur für 1 Stunde. Da der pKa-Wert des Amino-Terminus niedriger ist als der der epsilon-Aminogruppe des Lysin, erreichen Sie möglicherweise eine stärker selektive Markierung des Amino-Terminus mit einem Puffer, der näher am neutralen pH-Wert liegt.
Konjugat-Aufreinigung
Markierte Antikörper werden in der Regel von freiem Alexa Fluor™ Farbstoff durch Einsatz einer Gel-Filtrationssäule wie Sephadex™ G-25, BioGel™ P-30 oder Ähnlichem getrennt. Wählen Sie bei sehr großen bzw. kleinen Proteinen ein Gelfiltrationsmedium mit geeigneter molekularer Ausschlussgrenze (MWCO), oder entscheiden Sie sich für eine Reinigung per Dialyse. Wir bieten verschiedene Reinigungskits, die für unterschiedliche Mengen von Antikörperkonjugat optimiert sind:
Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 0,5 – 1 mg (A33086)
Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 20 – 50 μg (A33087)
Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 50 – 100 μg (A33088)
Weitere Informationen zur Protein- und Antikörpermarkierung
Wir bieten eine breite Auswahl an Molecular Probes™ Antikörper- und Proteinmarkierungskits, passend zu Ihrem Ausgangsmaterial und Ihrer Experimentanordnung. Weitere Optionen finden Sie unter Antikörper-Markierungskits, oder nutzen Sie unser Auswahlwerkzeug für die Markierungschemie. Um mehr über unsere Markierungskits zu erfahren, lesen Sie Kits for Labeling Proteins and Nucleic Acids, Abschnitt 1.2 im Handbuch von Molecular Probes™.
Bestellen Sie ein individuelles Konjugat
Sollten Sie in unserem Online-Katalog nicht das Passende finden, erstellen wir Ihnen gern ein Antikörper- oder Proteinkonjugat nach Ihren individuellen Vorgaben. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für die Qualität unserer Arbeit. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 3 x 100 μg
Produkttyp Farbstoff
Inhalt und Lagerung 3 Röhrchen
Nach Erhalt trocken bei -20 °°C lagern.
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie Alexa Fluor
Emission 617 nm
Anregung 590 nm