Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 594 Azide (Alexa Fluor™ 594 Carboxamido-(6-Azidohexanyl), Triethylammonium Salt), mixed isomers
Artikelnummer. 10287564
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10287564 0,5 mg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10287564 Lieferant Molecular Probes™ Lieferanten-Nr. A10270
Proteomik vorantreiben
Verwenden Sie den Aktionscode 28003
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Alexa Fluor™ 594 Azid (Alexa Fluor™ 594 Carboxamido-(6-Azidohexanyl), Triethylammoniumsalz), Misch-Isomere
Das rot-fluoreszierende Alexa Fluor™ 594-Azid reagiert über eine kupferkatalysierte Click-Reaktion mit terminalen Alkinen. Als Klick-Chemie wird eine Reihe chemischer Reaktionen bezeichnet, die bio-orthogonale oder biologisch einzigartige Gruppen verwenden, um ein bestimmtes Molekül in einem zweistufigen Verfahren zu kennzeichnen und nachzuweisen. Das zweistufige Reaktionsverfahren umfasst eine kupferkatalysierte Triazol-Bildung aus Azid und Alkyn. Click-Reaktionen haben mehrere Eigenschaften: Die Reaktion zwischen den Nachweisgruppen ist effizient, es sind keine extremen Temperaturen oder Lösungsmittel erforderlich, das Reaktionsprodukt ist stabil, die Komponenten der Reaktion sind bio-inert und vor allem treten keine Nebenreaktionen auf, da der Marker und die Nachweis-Tags selektiv und spezifisch miteinander reagieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen chemischen Reaktionen, bei denen Succinimidylester oder Maleimide eingesetzt werden, die auf nicht einzigartige funktionelle Gruppen wie Amine und Sulfhydryle abzielen, können Click-Chemie-markierte Moleküle auf komplexe biologische Proben angewendet und aufgrund des extrem niedrigen Hintergrunds mit beispielloser Empfindlichkeit nachgewiesen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Fest
Menge 0,5 mg
Produkttyp Azid
Löslichkeit DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid)
Inhalt und Lagerung Bei ≤-20 °C getrocknet und vor Licht geschützt lagern.
Chemische Reaktivität Alkyn
Nachweisverfahren Fluoreszent
Versandbedingung Raumtemperatur
Systemtyp Click-iT™
Reaktiver Teil Amin, Azid
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor™ 594
Markertyp Alexa Fluor Farbstoffe
Farbe Rot, Rot
Produktlinie Alexa Fluor, Molecular Probes
Emission 617
Anregung 590