Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 Tyramide SuperBoost™ Kit, streptavidin
Artikelnummer. 15601902
Change view
Click to view available options
Menge:
150 Objektträger
Packungsgröße:
150 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15601902 150 Objektträger 150 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15601902 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. B40933
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die SuperBoost™ Tyramid-Signalamplifikation ist die empfindlichste Methode zum Nachweis von schwach konzentrierten Targets in der Multiplex-fähigen Fluoreszenz-Immunozytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC) und In-situ-Hybridisierung (ISH).
SuperBoost-Sets kombinieren die Helligkeit von AlexaFluor™ Farbstoffen mit der überlegenen Signalverstärkung einer poly-HRP-vermittelten Tyramid-Markierungsreaktion, um eine Empfindlichkeit von 10 bis 200 Mal höher als bei Standardmethoden zu erzielen. SuperBoost Kits verbessern Ihre Ergebnisse für eine klare Übersicht über entscheidende Bereiche, die von Standard-Bildgebungsverfahren nicht erkannt werden können.
SuperBoost Kits sind einfach zu verwenden und einfach an die Standard-ICC-, IHC- oder FISH-Versuchsprotokolle anzupassen, wobei jede Zelle oder jeder Gewebetyp verwendet wird. Zellen, die mit einem Super Boost-Set gekennzeichnet sind, können mit jedem Mikroskop abgebildet werden, wodurch hochauflösende Multiplex-Bilder erzeugt werden. Dieses spezielle Kit enthält AlexaFluor 555 Tyramid (555/565 ex/em), das mit einem standardmäßigen Orange/RFP/TRITC-Filterwürfel erkannt wird. Dieses Set enthält auch HRP-konjugiertes Streptavidin.
• Sehr hohe Empfindlichkeit für den Nachweis von niedrig konzentrierten oder schwer nachweisbaren Zielen durch Fluoreszenz-Bildgebung
• Einfaches Protokoll und Nachweis mit Standardfiltern
• Geeignet für hochauflösende Multiplex-Bilder – Co-Markierung mit DAPI, Sekundärantikörpern und anderen SupoerBoost-Kits
•Erfordert 10 bis 100 Mal weniger Primärantikörper als Standard-ICC/IHC/ISH-Experimente
SuperBoost-Kits basieren auf dem Tyramid-Signalamplifikationssystem, das die katalytische Aktivität der Meerrettich-Peroxidase (HRP) verwendet, um eine High-Density-Markierung eines Zielproteins oder einer Nukleinsäuresequenz in situ zu erzeugen. Ein typisches ICC/IHC/ISH-Experiment mit einem SuperBoost-Kit erfordert 10 bis 100 Mal weniger primären Antikörper als Standard-ICC/IHC/ISH-Experimente. SuperBoost Kits bieten eine überlegene spezifische Signalintensität über dem Hintergrund, sodass das Protokoll einfach optimiert wird, um spezifische Signale in Proben nachzuweisen, bei denen eine hohe endogene Autofluoreszenz beobachtet wird.
Verbessertes Signal mit Alexa Fluor Tyramiden: SuperBoost-Kits verwenden Alexa Fluor Tyramide, die mit HRP reagieren und hellen und lichtstabilen Alexa Fluor Farbstoff auf umgebenden Proteinen und anderen ähnlichen Molekülen ablagern. SuperBoost Kits sind die einzigen Kits, die die Helligkeit der Alexa Fluor Farbstoffe mit der Verbesserung der Tyramid-Signalverstärkung kombinieren, um ein überlegenes Signal zu erzeugen.
Reaktionsstopplösung: Wie bei jedem enzymbasierten Markierungssystem kann es zu einer Überentwicklung des Signals kommen. SuperBoost-Kits enthalten eine HRP-Stopplösung, um die HRP-Reaktion anzuhalten. HRP-Stopplösung kann verwendet werden, um ein maximales Signal zu erhalten, ohne das Hintergrundsignal zu erhöhen. Bilder, die mit optimierten HRP-Reaktionszeiten erstellt werden, sind genauso scharf wie Bilder, die mit Standard-ICC/IHC/ISH-Methoden, aber mit 10- bis 200-facher Empfindlichkeit erstellt wurden.
Reduktion von Hintergrund: SuperBoost-Kits beinhalten Blocker zur Eliminierung oder Reduktion von endogener Peroxidase und fluoreszierenden Hintergrundsignalen. Diese Blocker tragen dazu bei, dass nur bestimmte Signale verstärkt werden, während nicht-spezifische und Hintergrundsignale überprüft werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konjugat Alexa Fluor 555
Menge 150 Objektträger
Inhalt und Lagerung 1 Kit reicht aus für 150 Mikroskopobjektträger (18 x 18 mm) und enthält:
• Blockierpuffer (1x), 22,5 ml
• HRP-konjugiertes Streptavidin (1x), 22,5 ml
• Alexa Fluor Tyramid-Reagenz
• Wasserstoffperoxid (stabilisierte 3%ige Lösung), 28,5 ml
• Reaktionspuffer (20x), 6 ml
• Reaktionsstopplösung, 8 mg
• Dimethylsulfoxid (DMSO), 200 µl
Bei 2 bis 8 °C lagern. Bei vorschriftsmäßiger Lagerung ist dieses Produkt bis 6 Monate nach Erhalt stabil.)
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Produktlinie SuperBoost
Produkttyp Tyramid-Kit