Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 350 Antibody Labeling Kit
Artikelnummer. 10654823
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10654823 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10654823 Lieferant Molecular Probes™ Lieferanten-Nr. A20180
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alexa Fluor™ 350 Antikörpermarkierungskit
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Antikörper-Markierungskits bieten eine praktische Möglichkeit zur Markierung kleiner Mengen von Antikörpern mit Alexa Fluor™ Farbstoffen (Auswahl aus 10 Farben). Dieses Kit ist für die Markierung von 100 μg Antikörper pro Reaktion mit dem blau fluoreszierenden Farbstoff Alexa Fluor™ 350 optimiert. Dabei können auch vergleichsweise geringe Mengen anderer Proteine (>40 kDa) markiert werden.
Das Kit enthält alles, was Sie benötigen, um fünf separate Markierungsreaktionen durchzuführen und die resultierenden Konjugate zu reinigen. Konjugate sind ideal für mehrere Anwendungen, einschließlich Durchflusszytometrie, fluoreszierender Mikroskopie, Immunhistochemie, Primärnachweisen, ELISAs, Immunzytochemie, indirekter Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) und vieles mehr.
Wichtige Merkmale des Alexa Fluor™ 350-Antikörpermarkierungskits:
  • Bei Erregungs- und Emissionmaxima von 346/442 nm kann Alexa Fluor™ 350 wirksam mit einer UV-Laserlinie erregt und unter DAPI-Standardfiltern nachgewiesen werden.
  • Markierte Proteine sind normalerweise innerhalb von 90 Minuten gebrauchsfertig (∼ 15 Min. Arbeitsaufwand)
  • Nützlich für die Markierung von 100 μg Protein
  • Optimiert für kleinvolumige Markierung aller Proteine >40 kDa
  • Reinigung mit praktischen Zentrifugenfiltern
  • Stabilisierende Proteine müssen vor der Markierung aus der Probe entfernt werden
  • Enthält detaillierte Anweisungen zur Bestimmung des Markierungsgrads („Degree of Labeling“, DOL)
    Bessere Ergebnisse und Arbeitsabläufe mit primär markierten Antikörpern
    Ein direkt mit dem Fluorophor markierter Primärantikörper führt oft zu geringerer Hintergrundfluoreszenz und weniger unspezifischen Bindungen. Darüber hinaus können mehrere Primärantikörper mit dem gleichen Isotyp oder aus der gleichen Spezies problemlos im gleichen Experiment eingesetzt werden, sofern sie direkt mit kompatiblen Fluorophoren markiert wurden.
    Erstklassige Alexa Fluor™ Farbstoffe
    Im Vergleich zu herkömmlichen Farbstoffen sind Alexa Fluor™ Farbstoffe heller, lichtbeständiger und bei pH-Werten von 4 bis 10 pH-beständiger. Und in der Regel kann bei der Verwendung von Alexa Fluor™ Farbstoffen ohne intramolekulare Unterdrückung ein höherer Grad der Markierung erzielt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Alexa Fluor™ Farbstoffe im sichtbaren und Infrarotspektrum—Kapitel 1.3.
    Weitere Informationen zur Protein- und Antikörpermarkierung
    Wir bieten eine breite Auswahl an Molecular Probes™ Antikörper- und Proteinmarkierungskits passend für Ihr Ausgangsmaterial und Ihre Versuchsanordnung. Weitere Optionen finden Sie unter Antikörper-Markierung von A bis Z oder nutzen Sie unsere Auswahlhilfe für die Markierungschemie. Weitere Informationen zu unseren verschiedenen Kits finden Sie unter—Protein- und NukleinsäuremarkierungskitsKapitel 1.2 im Molecular Probes™-Handbuch.
    Bestellen Sie ein individuelles Antikörperkonjugat
    Wenn Sie in unserem Bestandsverzeichnis nicht das Passende finden, erstellen wir Ihnen gern ein Antikörperkonjugat nach Ihren individuellen Vorgaben. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für die Qualität unserer Arbeit. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Antikörpermarkierungskit
Menge 1 Kit
Inhalt und Lagerung Das Alexa Fluor™ 350 Antikörpermarkierungskit wird mit 5 Fläschchen mit reaktivem Farbstoff, Natriumbikarbonat, Reinigungsharz, Spin-Säulen und Entnahmeröhrchen geliefert.
  • Bei 2 bis 8 °C lichtgeschützt lagern. Komponente A kann zwischen -20 und +8 °C gelagert werden.
  • Nachweisverfahren Fluoreszenz
    Anregung/Emission 346/442
    Markierungsmethode Konjugationsbasiert
    Kennzeichnungsmaßstab 100 μg
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Produktlinie Alexa Fluor
    Marker oder Farbstoff Alexa Fluor 350
    Farbe Blau
    Labeling Target Antikörper, Proteine
    Markertyp Alexa Fluor Farbstoffe