Learn More
Alendronsäure-Mononatriumsalz-Trihydrat, TRC
Artikelnummer. 30327878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327878 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327878 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA52125025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium alendronate trihydrate
CAS 121268-17-5
Summenformel C4H12NO7P2.Na.3H2O
Menge 25 mg
Synonym Sodium Alendronate Trihydrate, Phosphonic acid, P,P'-(4-amino-1-hydroxybutylidene)bis-, sodium salt, hydrate (1:1:3) (ACI), Phosphonic acid, (4-amino-1-hydroxybutylidene)bis-, monosodium salt, trihydrate (9CI), Alendronate monosodium trihydrate, Alendronate sodium hydrate, Alendronic acid monosodium salt trihydrate, Monosodium alendronate trihydrate, Sodium alendronate hydrate, Teiroc
InChI-Formel InChI=1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
SMILES O.O.O.[Na+].NCCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;(4-Amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl)-hydroxyphosphinat;Trihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 325.12
Formelmasse 325.0304