Learn More
Alendronatsäure, TRC
Artikelnummer. 30135673
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135673 10 g 10 Gramm
30007608 5 g 5 Gramm
30004975 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135673 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA52126310G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66376-36-1
Summenformel C4H13NO7P2
Molekulargewicht (g/mol) 249.1
Synonym P,P'-(4-Amino-1-hydroxybutylidene)bis[phosphonic Acid], 4-Amino-1-hydroxybutane-1,1-bisphosphonic Acid, 4-Amino-1-hydroxybutane-1,1-diphosphonate, 4-Amino-1-hydroxybutane-1,1-diphosphonic Acid, 4-Amino-1-hydroxybutane-1,1-diyldiphosphonic Acid, 4-Amino-1-hydroxybutylidene-1,1-bis(phosphonic Acid), ABDP, Alendronic Acid(4-amino-1-hydroxybutylidene)bis-, BPH 1, Marvil, (4-Amino-1-hydroxybutylidene)bis-phosphonic Acid
IUPAC-Name (4-Amino-1-Hydroxy-1-Phosphonobutyl) Phosphonsäure
SMILES C(CC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alendronate Acid
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H13NO7P2/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)
Formelmasse 249.0167