missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aldolase B Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-97910G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aldolase B Polyclonal specifically detects Aldolase B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| Aldolase B | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| ALDO2, aldolase B, fructose-bisphosphate, EC 4.1.2.13, fructose-bisphosphatase, fructose-bisphosphate aldolase B | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Aldolase B fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 229 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur