missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ ALDOA (Human) Recombinant Protein

Human ALDOA full-length ORF ( AAH10660.1, 1 a.a. - 364 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marke:  Abnova™ H00000226-P01.10ug

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16131481

  • 433.00 CHF / 10 Mikrogramm

Verfügbar ab: 15-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Sequence: MPYQYPALTPEQKKELSDIAHRIVAPGKGILAADESTGSIAKRLQSIGTENTEENRRFYRQLLLTADDRVNPCIGGVILFHETLYQKADDGRPFPQVIKSKGGVVGIKVDKGVVPLAGTNGETTTQGLDGLSERCAQYKKDGADFAKWRCVLKIGEHTPSALAIMENANVLARYASICQQNGIVPIVEPEILPDGDHDLKRCQYVTEKVLAAVYKALSDHHIYLEGTLLKPNMVTPGHACTQKFSHEEIAMATVTALRRTVPPAVTGITFLSGGQSEEEASINLNAINKCPLLKPWALTFSYGRALQASALKAWGGKKENLKAAQEEYVKRALANSLACQGKYTPSGQAGAAASESLFVSNHAY
Spezifikation

Spezifikation

AAH10660.1
aldolase A, fructose-bisphosphate
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ALDOA
GST
226
Wheat germ expression system
10 μg
ALDA, MGC10942, MGC17716, MGC17767
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote