Learn More
Aldicarb-Sulfon 1000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30325646 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325646 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10080000AC1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aldicarb-sulfone
CAS 1646-88-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Aldicarb-sulfone
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H14 N2 O4 S
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C7H14N2O4S/c1-7(2,14(4,11)12)5-9-13-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)
SMILES CNC(=O)ON=CC(C)(C)S(=O)(=O)C
IUPAC-Name [(2-Methyl-2-methylsulfonylpropyliden)amino] N-methylcarbamat
Solvent or Matrix Acetone
Molekulargewicht (g/mol) 222.26
Menge 1 mL
Formelmasse 222.0674 g/mol