Learn More
Aldicarb, Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aldicarb |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 116-06-3 |
| Farbe | Farblos |
| Schmelzpunkt | 98°C to 100°C |
| Synonym | O-(Methylcarbamoyl)-2-methyl-2-(methylthio)propionaldehyd-oxime |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekulargewicht (g/mol) | 190.3 |
| Menge | 100 mg |
| Güte | Analysenstandard |