Learn More
ALDH1A3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen ALDH1A3
Konzentration 0.39 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16843725
Unterlagen ansehen
Proteintech
25167-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16833725
Unterlagen ansehen
Proteintech
25167-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
ALDH1A3 are aldehyde dehydrogenase isozymes which are thought to play a major role in the detoxification of aldehydes generated by alcohol metabolism and lipid peroxidation. The enzyme encoded by the ALDH1A3 gene uses retinal as a substrate, either in a free or cellular retinol-binding protein form.
Spezifikation
Spezifikation
ALDH1A3
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
P47895, Q9JHW9
220, 56847
ALDH1A3 Fusion Protein Ag18605
Primary
-20°C
ALDH1A3
0.39 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Aldehyde dehydrogenase 6, ALDH1A3, ALDH1A6, ALDH6, RALDH 3, RALDH3, Retinaldehyde dehydrogenase 3
Aldh1a3
IgG
Antigen Affinity Chromatography