Learn More
Molecular Probes™ Aldehyd/Sulfat Latexbeads, 4 % w/v, 4 μm
Click to view available options
Menge:
15 ml
Packungsgröße:
15 Milliliter
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Aufgrund der Anordnung der Polystyrolketten im Bead ist die Oberfläche stark hydrophob, was die Beads ideal für die Adsorption von Materialien wie z. B. Proteinen macht.
Dieses Aldehyd/Sulfat-Latex enthält eine Fülle von Aldehydgruppen, die auf die Oberfläche des Polymerpartikels gepfropft sind. Die hohe Dichte der Aldehydgruppen ermöglicht die mühelose Kupplung von Proteinen und anderen Materialien an die Latexpartikel in einem einstufigen Prozess. Die Sulfat-Ladungsgruppen auf den Mikrosphären ermöglichen die Beibehaltung der Stabilität während des kovalenten Kupplungsprozesses. Aufgrund der hohen Dichte polarer Gruppen hat dieser Latex eine hydrophile Oberfläche.
Mikrosphären sind in vielen Größen und mit vielen Oberflächenfunktionen erhältlich
Dieses Aldehyd/Sulfat-Latex enthält eine Fülle von Aldehydgruppen, die auf die Oberfläche des Polymerpartikels gepfropft sind. Die hohe Dichte der Aldehydgruppen ermöglicht die mühelose Kupplung von Proteinen und anderen Materialien an die Latexpartikel in einem einstufigen Prozess. Die Sulfat-Ladungsgruppen auf den Mikrosphären ermöglichen die Beibehaltung der Stabilität während des kovalenten Kupplungsprozesses. Aufgrund der hohen Dichte polarer Gruppen hat dieser Latex eine hydrophile Oberfläche.
Mikrosphären sind in vielen Größen und mit vielen Oberflächenfunktionen erhältlich
- 25 Größen zur Auswahl – 0,02 bis 16 μm
- 20 verschiedene Oberflächen – Für die einfache Konjugation an praktisch jedes Material
- Tensidfrei – ultrasauber
- Verschiedene Mengen – Milliliter bis 500 Liter
Hauptanwendungen von Mikrosphären - Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
- Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
- Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
- Immunoassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikel-Capture und Kontrastreagenzien)
Weitere Informationen
Auf der Seite zur Anwendung IDC Tensidfreie Latex-Beads finden Sie die technische Übersicht zu Mikrosphären und erfahren mehr über Beads mit hoher Aktivität, Beads mit außerordentlich hoher Aktivität sowie spezielle Beads. Lesen Sie auch die Protokolle über Bead-Kopplungen.
Wir stellen individuelle Mikrosphären-Produkt für Sie her
Wenn die gesuchte Mikrosphäre nicht in unserer Bestandsliste aufgeführt ist, stellen wir eine Sonderanfertigung für Sie her. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000-zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
| Produkttyp | Aldehyd/Sulfat-Latex-Bead |
| Produktlinie | IDC |
| Menge | 15 ml |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Oberflächenmodifikation | Aldehyd-Sulfat |