Learn More
VEE GEE Alkohol-Hydrometer
Artikelnummer. 17896563 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Alcohol Range:
0 bis 20 %
105 bis 125 %
125 bis 145 %
145 bis 165 %
165 bis 185 %
185 bis 206%
20 bis 40 %
40 bis 60 %
60 bis 80%
75 bis 95 %
80 bis 120 %
90 bis 110 %
Schritten:
0,2 %/±0,2 %
0,2 %/±0,3 %
0,2 %/±0,4 %
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Alcohol Range Schritten unitSize
17896563 75 bis 95 % 0,2 %/±0,3 % 1 Stück
17866523 165 bis 185 % 0,2 %/±0,2 % 1 Stück
17896553 60 bis 80% 0,2 %/±0,3 % 1 Stück
17826563 0 bis 20 % 0,2 %/±0,3 % 1 Stück
17896523 80 bis 120 % 0,2 %/±0,3 % 1 Stück
17836563 40 bis 60 % 0,2 %/±0,4 % 1 Stück
17806573 125 bis 145 % 0,2 %/±0,3 % 1 Stück
17886563 90 bis 110 % 0,2 %/±0,3 % 1 Stück
17886613 105 bis 125 % 0,2 %/±0,3 % 1 Stück
17886473 185 bis 206% 0,2 %/±0,2 % 1 Stück
17876473 145 bis 165 % 0,2 %/±0,3 % 1 Stück
17836473 20 bis 40 % 0,2 %/±0,4 % 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17896563 Lieferant VEE GEE Lieferanten-Nr. 6613K
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Überprüfen Sie den Alkoholgehalt Ihrer Spirituosen auf Ethylalkoholbasis mit unserem Proof-Skalen-Hydrometer. Die Toleranzen entsprechen den Vorgaben der IRS.
  • Der Alkoholgehalt variiert je nach Modell.
  • Die IRS-Spezifikationsgröße variiert je nach Modell.
  • Kalibrierung für die Verwendung bei 15,5 °C / 60 °F
  • Ungefährer Länge: 305 mm
Spezifikation
Typ Alkohol-Hydrometer
Schritten 0,2 %/±0,3 %
Länge (metrisch) 30.5 cm
Beschreibung Alkohol-Hydrometer, Proof-Skala, IRS-Spezifikation, Größe K
Material Glas
Temperature of Standardization 15,5 °C (60 °F)
Alcohol Range 75 bis 95 %