Learn More
Tork Nachfüllpackung für alkoholisches Händedesinfektionsmittel für das S4-System
Artikelnummer. 30243863 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Form:
Flüssig
Gel
Packungsgröße:
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Form Packungsgröße
30243863 Gel 6 Stück
30243831 Flüssig 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30243863 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 424103
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tork Das alkoholische Händedesinfektionsmittel ist ein wirksames Händedesinfektionsmittel mit 80 % vergälltem Alkohol.
  • Helfen Sie mit, die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern – dieses Handdesinfektionsmittel ist vollständig viruzid und entspricht den Normen EN1500, EN12791 und EN14476.
  • Unser Desinfektionsmittel ist dermatologisch getestet und hinterlässt keine klebrigen Rückstände.
  • Tragen Sie zu besserer Hygiene bei – diese versiegelte Nachfüllflasche verfügt über eine Einwegpumpe, um das Risiko von Kreuzkontaminationen zu reduzieren.
  • Abfall reduzieren mit einer Nachfüllflasche, die sich beim Leeren in sich selbst zusammenfaltet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Händedesinfektionsmittel
Farbe Klar
Form Gel
Wirkstoffe Alkohol
Zertifizierung/Konformität EN1500, EN12791, EN14476
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN1500, EN12791, EN14476
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 6/Pk.
Volumen (metrisch) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tork Alcohol Gel Hand Sanitizer
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol