Learn More
Tork Nachfüllpackung für alkoholisches Händedesinfektionsmittel für das S4-System
Artikelnummer. 30243831 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Form:
Flüssig
Gel
Packungsgröße:
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Form unitSize
30243831 Flüssig 6 Stück
30243863 Gel 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30243831 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 424115
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tork Das alkoholische Händedesinfektionsmittel ist ein wirksames Händedesinfektionsmittel mit 80 % vergälltem Alkohol.
  • Helfen Sie mit, die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern – dieses Handdesinfektionsmittel ist vollständig viruzid und entspricht den Normen EN1500, EN12791 und EN14476.
  • Unser Desinfektionsmittel ist dermatologisch getestet und hinterlässt keine klebrigen Rückstände.
  • Tragen Sie zu besserer Hygiene bei – diese versiegelte Nachfüllflasche verfügt über eine Einwegpumpe, um das Risiko von Kreuzkontaminationen zu reduzieren.
  • Abfall reduzieren mit einer Nachfüllflasche, die sich beim Leeren in sich selbst zusammenfaltet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Händedesinfektionsmittel
Farbe Klar
Form Flüssig
Wirkstoffe Alkohol
Zertifizierung/Konformität EN1500, EN12791, EN14476
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN1500, EN12791, EN14476
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 6/Pk.
Volumen (metrisch) 1 L