Learn More
Epredia™ Alcianblau/PAS-Spezialfärbe-Kit
Artikelnummer. 12523667 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Typ:
Alcian Blue pH 2,5-Färbelösung
Alcianblau/PAS-Spezialfärbe-Kit
Periodische Säurelösung (0,5 %)
Packungsgröße:
3 Stück
500 Milliliter
Artikelnummer. 12523667
Marke: Epredia™ 88043
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Weisen Sie neutrale und saure Mukosubstanzen mit dem Epredia™ Alcianblau/PAS-Spezialfärbe-Kit nach
Weisen Sie neutrale und saure Mukosubstanzen mit dem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Alcianblau/PAS-Spezialfärbe-Kit nach.
  • Kann allein verwendet werden, um saure Schleimstoffe und andere carboxylierte und sulfatierte saure Mukosubstanzen auf Gewebeschnitten blau zu färben
  • Die PAS (Periodic Acid Schiff)-Reaktion wird zur Färbung von Glykogen, Basalmembranen und neutralen Mukosubstanzen verwendet
Enthält: Alcianblau pH 2,5-Färbelösung, Periodsäurelösung (0,5 %) und Schiff-Reagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Alcian Blue pH 2,5-Färbelösung
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Alcian Blue pH 2.5 Stain Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P364-Und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-methyl-3-isothiazolone, acetic acid, 5-chloro-2-methyl-3-isothiazolone, copper(IV) [[N,N',N'',N'''