Beschreibung
- Albumin und IgG Depetion SpinTrap ist eine vorgepackte Säule für den Abbau von Albumin und IgG aus Humanserum oder Plasma.
- Albumin und IgG Depletion SpinTrap verarbeiten kleinere Probenvolumina (∼ 50 μl) mit einer Tischzentrifuge.
- Die Säulen sind mit Hochleistungsmedien auf Sepharose-Basis mit einer Affinität zu Humanserumalbumin (HSA) und IgG vorgepackt.
- Hohe Abbaukapazität, entfernt > 95 % HSA und > 90 % IgG, mit hoher Reproduzierbarkeit.
- Einfaches und schnelles Verfahren.
- Durch die Entfernung von Albumin und IgG kann eine höhere Beladung von schwächer konzentrierten Proteinen in die Analyse und den Nachweis einer größeren Anzahl von Proteinen einbezogen werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Flussrate | < 4 ml/min |
| Ligandentyp | Rekombinantes Protein-G-Fragment und rekombinantes proteinbindendes HAS |
| Partikelgröße | 34 μm |
| pH | 3 bis 9 |
| Volumen (metrisch) | 370 μl |
| Endverkappt/mit Endgruppen | No |
| Produkttyp | Albumin- und IgG-Abbau |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Albumin & IgG Depletion SpinTrap
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol