missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Albumin, Human, Fraction V Protease, HRP, and AP Free, 10g
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
ICN No.: 823002; Quanity: 10g
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1mg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunoassay, Mammalian Cell Culture |
| Name | Human Albumin Fraction V |
| pH-Bereich | 6.8 |
| Menge | 10 g |
| Lagerungsbedingungen | 2° to 8°C |
| Form | Powder |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur