missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Albumin Antibody (188835) [DyLight 755], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB1455Z
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Albumin Monoclonal antibody specifically detects Albumin in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF, Dual RNAscope ISH-IHC
Spezifikation
| Albumin | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF, In Situ Hybridization (ISH) | |
| 188835 | |
| Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready, Dual RNAscope ISH-IHC | |
| albumin, cell growth inhibiting protein 42, DKFZp779N1935, growth-inhibiting protein 20, PRO0883, PRO0903, PRO1341, serum albumin | |
| Human Serum Albumin | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers, Stem Cell Markers | |
| 213 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur