Learn More
Gibco™ AlbuMax II Lipid Rich BSA
Artikelnummer. 31781125 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31781125 5 g 5 Gramm
10624053 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31781125 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 11021011
Mehr herausholen aus der Prozessentwicklung
Verwenden Sie den Aktionscode 27978
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipid-rich bovine serum albumin for cell culture. It is chromatographically purified and has an IgG content ≤1.0%. Lyophilized powder.
This is a lipid-rich bovine serum albumin for cell culture. It is chromatographically purified and has an IgG content ≤ 1%.
Origin: New Zealand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 g
Zelltyp Mammalian Cells
Produkttyp BSA
Form Solid
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.