Learn More
Gibco™ AlbuMAX™ I Lipidreiches BSA
Beschreibung
- Dies ist ein kundenspezifisches GIBCO Produkt.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (bei 2 °C bis 8 °C). |
| Zelltyp | Säugetierzellen |
| Form | Fest |
| Produkttyp | BSA |
| Sterilität | Steril |
| Produktlinie | AlbuMAX, Gibco |
| Menge | 5 kg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |