Learn More
Gibco™ AlbuMAX™ I Lipidreiches BSA
Artikelnummer. 10114672
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10114672 1 kg 1 Kilogramm
11530376 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10114672 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 11020039
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
AlbuMAX™ I Lipidreiches BSA
Lipidreiches Kälberserumalbumin für Zellkulturen (1). Es ist chromatographisch aufbereitet und hat einen IgG-Gehalt ≤ 0.1 %.
Herkunft: Neuseeland
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Produkttyp BSA
Produktlinie AlbuMAX, Gibco
Menge 1 kg
Versandbedingung Raumtemperatur