missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Albendazol, TRC

Artikelnummer. 18050030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18050030 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18050030 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA511610100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 54965-21-8
Summenformel C12 H15 N3 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 265.33
Synonym Carbamic acid, [5-(propylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Albamelin, Alben, Albendazole, Albendol, Albenza, Albenzil, Aldifal, Alminth, Alvet, Alzental, Andazol, Ashialben, Atasol, Baxen, Bruzol, Eskazole, Exiptol, Haojing, Helminsols, Loveral, Lurdex, Methyl 5-propylthio-2-benzimidazolecarbamate, NSC 220008, SKF 62979, Tobend, Valbazen, Vermisen, Vermitan, Vermizole, Vetalben, Zentel
IUPAC-Name Methyl-N-(5-Propylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)Carbamat
SMILES CCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Albendazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Formelmasse 265.0885
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.