Learn More
Albendazol 50 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Albendazole |
| CAS | 54965-21-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Albendazole |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C12 H15 N3 O2 S |
| Konzentration | 50 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Carbamic acid, [5-(propylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Albamelin, Alben, Albendol, Albenza, Albenzil, Aldifal, Alminth, Alvet, Alzental, Andazol, Ashialben, Atasol, Baxen, Bruzol, Eskazole, Exiptol, Haojing, Helminsols, Loveral, Lurdex, Methyl 5-propylthio-2-benzimidazolecarbamate, NSC 220008, SKF 62979, Tobend, Valbazen, Vermisen, Vermitan, Vermizole, Vetalben, Zentel |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16) |
| SMILES | CCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1 |
| Mehr anzeigen |