Learn More
Alantolactone, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4816489
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18014452
Marke: Tocris Bioscience 4490/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Antiproliferative; induces activin/Smad3 signaling
Sesquiterpene lactone. Induces activin/SMAD3 signaling and disrupts Cripto-1/activin receptor type II A interaction. Displays antiproliferative activity in human colon adenocarcinoma HCT-8 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 546-43-0
Summenformel C15H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 232.32
MDL-Nummer MFCD00274568
InChI-Schlüssel PXOYOCNNSUAQNS-AGNJHWRGSA-N
Synonym alantolactone, helenine, eupatal, alant camphor, inula camphor, helenin, elecampane camphor, unii-m7gsn5q1m6, m7gsn5q1m6, 3ar,5s,8ar,9ar-5,8a-dimethyl-3-methylidene-3a,5,6,7,8,8a,9,9a-octahydronaphtho 2,3-b furan-2 3h-one
PubChem CID 72724
ChEBI CHEBI:2540
IUPAC-Name (3aR,5S,8aR,9aR)-5,8a-dimethyl-3-methylidene-2H,3H,3aH,5H,6H,7H,8H,8aH,9H,9aH-naphtho[2,3-b]furan-2-one
SMILES C[C@H]1CCC[C@]2(C)C[C@H]3OC(=O)C(=C)[C@H]3C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alantolactone
Menge 10 mg
Formelmasse 232.32
Reinheit (%) >98%